5-Chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
459660010 459660050
ACRO459660010EA 92.9 EUR InStock
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Formule: C4H3ClN2
MW: 114,5300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840717
Numéro CAS: 17180-94-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité