1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500 459672500
ACRO459670500EA 51.3 EUR InStock
ACRO459670500 ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formule: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064468
Numéro CAS: 15471-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité