Methyl-β-D-thiogalactoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMG, Thiomethyl β-D-galactopyranoside
459450010 459452500
ACRO459450010EA 302 EUR InStock
ACRO459450010 ACRO459452500
Methyl-β-D-thiogalactoside 98%
Methyl-beta-D-thiogalactoside
Formule: C₇H₁₄O₅S
MW: 210,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038073
Numéro CAS: 155-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité