Chloramphenicol sodium succinate 98-102%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459530050 459530250
ACRO459530050EA 49.3 EUR InStock
ACRO459530050 ACRO459530250
Chloramphenicol sodium succinate 98-102%
Chloramphenicol sodium succinate
Formule: C₁₅H₁₅Cl₂N₂NaO₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083598
Numéro CAS: 982-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.0 to 102.0 % on dried substance
Water ≤2 %
Specific optical rotation +5.0° to +8.0° (20°C, 589 nm) (5 % in water) (on dried substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité