Cyproterone acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459540010 459542500
ACRO459540010EA 251 EUR InStock
ACRO459540010 ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Formule: C₂₄H₂₉ClO₄
Point de fusion: 207…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864671
Numéro CAS: 427-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 215 °C
Loss on drying ≤0.5 % (80 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité