Meloxicam 99-101%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
459550050 459550250
ACRO459550050EA 38.4 EUR InStock
ACRO459550050 ACRO459550250
Meloxicam 99-101%
Meloxicam
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
MW: 351,40 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00868752
Numéro CAS: 71125-38-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité