N-Éthyldiisopropylamine 99.5+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
459590010 459591000
459590010.EA 610 EUR InStock
459590010. 459591000.
N-Éthyldiisopropylamine 99.5+%, AcroSeal®
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.756 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
ONU: 3384
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité