Heptadécafluorooctanesulfonamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459640010 459640050
ACRO459640010EA 98.4 EUR InStock
ACRO459640010 ACRO459640050
Heptadécafluorooctanesulfonamide 95%
Heptadécafluorooctanesulfonamide
Formule: C₈H₂F₁₇NO₂S
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094345
Numéro CAS: 754-91-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 % (mix of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité