4,6-Diaminopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-Pyrimidinediamine
459800010 459800050
ACRO459800010EA 39.5 EUR InStock
ACRO459800010 ACRO459800050
4,6-Diaminopyrimidine 98%
4,6-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 271 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044572
Numéro CAS: 2434-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité