2-(Hydroxymethyl)indole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
459810010 459810050
ACRO459810010EA 53.5 EUR InStock
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 72…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00030195
Numéro CAS: 24621-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité