1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
459910010 459912500
ACRO459910010EA 487 EUR InStock
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067386
Numéro CAS: 154-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité