4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459920050 459920250
ACRO459920050EA 59 EUR InStock
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159634
Numéro CAS: 15878-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité