2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
459970050 459970250
ACRO459970050EA 52.7 EUR InStock
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% en solution aqueuse
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formule: C₄H₅NOS
Densité: 1.16 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01742315
Numéro CAS: 2682-20-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité