Suxamethonium chloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Succinylcholine chloride
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 25.2 EUR InStock
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Formule: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
MW: 361,304 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038725
Numéro CAS: 71-27-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité