Methyl nervonate 99% étalon analytique pour CPG
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 15(Z)-tetracosenoate, 15(Z)-Tetracosenoic acid methyl ester, Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester
460371000 460375000
ACRO460371000EA 74.5 EUR InStock
ACRO460371000 ACRO460375000
Methyl nervonate 99% étalon analytique pour CPG
Methyl nervonate
Formule: C₂₅H₄₈O₂
MW: 380,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056324
Numéro CAS: 2733-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité