Ribavirin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
460480010 460480050 460480250
ACRO460480010EA 92.3 EUR InStock
ACRO460480010 ACRO460480050 ACRO460480250
Ribavirin 98%
Ribavirin
Formule: C8H12N4O5
MW: 244,2047 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058564
Numéro CAS: 36791-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.25 %
Specific optical rotation -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité