Estriol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460490010 460490050
ACRO460490010EA 99.2 EUR InStock
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Point de fusion: 280…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité