Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Budesonide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (+)-16alpha,17alpha-Butylidenedioxy-11beta,21-dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione

460620010 460620050
ACRO460620010EA 169 EUR InStock
ACRO460620010 ACRO460620050
Budesonide 97%
Budesonide


Formule: C₂₅H₃₄O₆
MW: 430,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083259
Numéro CAS: 51333-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité