Chlorthalidone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulphonamide, Chlortalidone
460932500 460930010
ACRO460932500EA 167 EUR InStock
ACRO460932500 ACRO460930010
Chlorthalidone 98%
Chlorthalidone
Formule: C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
MW: 338,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036257
Numéro CAS: 77-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité