Pyrimethamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
461200010 461200050
ACRO461200010EA 33.2 EUR InStock
ACRO461200010 ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Formule: C₁₂H₁₃ClN₄
MW: 248,71 g/mol
Point de fusion: 241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057350
Numéro CAS: 58-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 243 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité