Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Atracurium Besylate, 51W89, BW-33A, 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulfonate (mixture of isomers), 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulphonate, Tracrium
461470010 461470050
ACRO461470010EA 90 EUR InStock
ACRO461470010 ACRO461470050
Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Atracurium besylate (mixture of isomers)
Formule: C₆₅H₈₂N₂O₁₈S₂
MW: 1243,49 g/mol
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00797403
Numéro CAS: 64228-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 % (mix of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité