Raltegravir potassium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Raltegravir potassium, Potassium 4-((4-fluorobenzyl)carbamoyl)-1-methyl-2-(2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido)propan-2-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate
462160010 462162500
ACRO462160010EA 475 EUR InStock
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formule: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
MW: 482,51 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12031642
Numéro CAS: 871038-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité