Anastrozole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
460970010 460972500
ACRO460970010EA 506 EUR InStock
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Formule: C₁₇H₁₉N₅
MW: 293,37 g/mol
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866298
Numéro CAS: 120511-73-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité