5-Hydroxy-4-octanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
460760050 460760250
ACRO460760050EA 74.1 EUR InStock
ACRO460760050 ACRO460760250
5-Hydroxy-4-octanone 97%
5-Hydroxy-4-octanone
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 80…86 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021928
Numéro CAS: 496-77-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité