Tetracaine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460820050 460820250 460821000
ACRO460820050EA 42.8 EUR InStock
ACRO460820050 ACRO460820250 ACRO460821000
Tetracaine 98%
Tetracaine
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₂
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053787
Numéro CAS: 94-24-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102 % (on dried substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité