Azaperone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460830010 460830050 460830250
ACRO460830010EA 99.2 EUR InStock
ACRO460830010 ACRO460830050 ACRO460830250
Azaperone
Azaperone
Formule: C₁₉H₂₂FN₃₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866692
Numéro CAS: 1649-18-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 4 h) (vacuum)
Titration with HClO4 99 to 101 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité