Lamotrigine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 57.2 EUR InStock
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865333
Numéro CAS: 84057-84-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité