Diflunisal
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 38.7 EUR InStock
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formule: C₁₃H₈F₂O₃
MW: 250,1976 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057834
Numéro CAS: 22494-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité