Benzbromarone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460900010 460900050
ACRO460900010EA 45.5 EUR InStock
ACRO460900010 ACRO460900050
Benzbromarone 98%
Benzbromarone
Formule: C₁₇H₁₂Br₂O₃
Point de fusion: 152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078962
Numéro CAS: 3562-84-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité