Sodium diatrizoate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diatrizoate sodium, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt, Amidotrizoate sodium salt, Sodium 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoate
460960050 460960250 460961000
ACRO460960050EA 44.8 EUR InStock
ACRO460960050 ACRO460960250 ACRO460961000
Sodium diatrizoate 99%
Sodium diatrizoate
Formule: C₁₁H₈I₃N₂NaO₄
MW: 635,898 g/mol
Point de fusion: 261…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051544
Numéro CAS: 737-31-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité