Beclomethasone dipropionate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460990010 460992500
ACRO460990010EA 267 EUR InStock
ACRO460990010 ACRO460992500
Beclomethasone dipropionate 97%
Beclomethasone dipropionate
Formule: C₂₈H₃₇ClO₇
Point de fusion: 208 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135613
Numéro CAS: 5534-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +88° to +94° (20°C, 589 nm) (1 % in dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité