Gliclazide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461070010 461070050
ACRO461070010EA 45.3 EUR InStock
ACRO461070010 ACRO461070050
Gliclazide
Gliclazide
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₃S
Point de fusion: 163…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00409893
Numéro CAS: 21187-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité