Imatinib mesylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
461080010 461080050
ACRO461080010EA 232 EUR InStock
ACRO461080010 ACRO461080050
Imatinib mesylate 98%
Imatinib mesylate
Formule: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
MW: 589,72 g/mol
Point de fusion: 209 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04307699
Numéro CAS: 220127-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yelow or light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité