Medroxyprogesterone acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461120010 461120050
ACRO461120010EA 58.8 EUR InStock
ACRO461120010 ACRO461120050
Medroxyprogesterone acetate 97%
Medroxyprogesterone acetate
Formule: C₂₄H₃₄O₄
MW: 386,53 g/mol
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010483
Numéro CAS: 71-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 209 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité