Nevirapine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 11-Cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
461150010 461152500
ACRO461150010EA 194 EUR InStock
ACRO461150010 ACRO461152500
Nevirapine 98%
Nevirapine
Formule: C₁₅H₁₄N₄O
MW: 266,30 g/mol
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866928
Numéro CAS: 129618-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 244 to 248 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité