Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride dihydrate, GR 3832 HCl 2H2O, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, SN-37 HCl 2H2O, NSC665799 HCl 2H2O
461160010 461160050
ACRO461160010EA 61.4 EUR InStock
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Formule: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
MW: 365,86 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00374371
Numéro CAS: 103639-04-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité