Ritonavir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: A-84538, Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-((S)-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutanamido)-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate, ABT-538, Abbott 84538
461220010 461222500
ACRO461220010EA 380 EUR InStock
ACRO461220010 ACRO461222500
Ritonavir 98%
Ritonavir
Formule: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
MW: 720,94 g/mol
Point de fusion: 120…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00927142
Numéro CAS: 155213-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité