Febuxostat 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
461580010 461580050
ACRO461580010EA 128 EUR InStock
ACRO461580010 ACRO461580050
Febuxostat 98%
Febuxostat
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316,37 g/mol
Point de fusion: 209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871598
Numéro CAS: 144060-53-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité