Ifosfamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ifex, 3-(2-Chloroethyl)-2-((2-chloroethyl)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide, N,3-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide
461350010 461350050
ACRO461350010EA 150 EUR InStock
ACRO461350010 ACRO461350050
Ifosfamide
Ifosfamide
Formule: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
MW: 261,09 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057374
Numéro CAS: 3778-73-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité