1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461360010 461360050
ACRO461360010EA 62.8 EUR InStock
ACRO461360010 ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
MW: 93,09 g/mol
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233358
Numéro CAS: 57090-88-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 148 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité