Daptomycin
Fournisseur: Thermo Scientific
461371000 461375000
ACRO461371000EA 152 EUR InStock
ACRO461371000 ACRO461375000
Daptomycin
Daptomycin
Formule: C₇₂H₁₀₁N₁₇O₂₆
MW: 1620,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08282794
Numéro CAS: 103060-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥93 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité