Éthosuximide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 40.8 EUR InStock
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Éthosuximide
Éthosuximide
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072123
Numéro CAS: 77-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité