Monensin sel monosodique 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 86.2 EUR InStock
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin sel monosodique 90%
Monensin sel monosodique
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692,85 g/mol
Point de fusion: 267…269 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité