Irinotecan hydrochloride trihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: CPT-11
ACRO461540010EA 707 EUR InStock
ACRO461540010 ACRO461542500
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Formule: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
MW: 677,19 g/mol (623,15 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01765731
Numéro CAS: 136572-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité