Rifaximin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)-25-(Acetyloxy)-5,6,21,23-tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione
461680010 461680050
ACRO461680010EA 93.6 EUR InStock
ACRO461680010 ACRO461680050
Rifaximin 98%
Rifaximin
Formule: C₄₃H₅₁N₃O₁₁
MW: 785,89 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864973
Numéro CAS: 80621-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-orange Hygroscopic crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 210 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité