Ganciclovir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461710010 461710050 461710250
ACRO461710010EA 31.9 EUR InStock
ACRO461710010 ACRO461710050 ACRO461710250
Ganciclovir 98%
Ganciclovir
Formule: C₉H₁₃N₅O₄
Point de fusion: 251…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870588
Numéro CAS: 82410-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité