Ceftazidime pentahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
461730050 461730250
ACRO461730050EA 75.9 EUR InStock
ACRO461730050 ACRO461730250
Ceftazidime pentahydrate 98%
Ceftazidime pentahydrate
Formule: C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: >150 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153936
Numéro CAS: 78439-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 13 to 15 % (0.1g)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité