Niclosamide 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461841000 461840250
ACRO461841000EA 193 EUR InStock
ACRO461841000 ACRO461840250
Niclosamide 97+%
Niclosamide
Formule: C₁₃H₈Cl₂N₂O₄
MW: 327,12 g/mol
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057597
Numéro CAS: 50-65-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Loss on drying ≤2 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité