Pyrantel pamoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrantel embonate
461890050 461890250 461891000
ACRO461890050EA 47.6 EUR InStock
ACRO461890050 ACRO461890250 ACRO461891000
Pyrantel pamoate 98%
Pyrantel pamoate
Formule: C₁₁H₁₄N₂S·C₂₃H₁₆O₆
MW: 594,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072037
Numéro CAS: 22204-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (60°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 97 to 103 % (on dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité