Triclabendazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzo[d]imidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole
461960010 461960050
ACRO461960010EA 76.8 EUR InStock
ACRO461960010 ACRO461960050
Triclabendazole 98%
Triclabendazole
Formule: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
MW: 359,66 g/mol
Point de fusion: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00864519
Numéro CAS: 68786-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystallinje powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 6 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité